8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303182-1G OR303182-500MG
APOSOR303182-1GEA 1360 DKK
APOSOR303182-1G APOSOR303182-500MG
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08691761
CAS-nummer: 131526-88-0