3-Chloro-7-methoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303177-1G OR303177-500MG
APOSOR303177-1GEA 4040 DKK
APOSOR303177-1G APOSOR303177-500MG
3-Chloro-7-methoxyquinoline
3-Chloro-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molekylvægt: 193.63 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13688991
CAS-nummer: 858279-19-3