2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR303165-1G OR303165-500MG OR303165-5G
APOSOR303165-1GEA 1360 DKK
APOSOR303165-1G APOSOR303165-500MG APOSOR303165-5G
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₉H₉IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22575061
CAS-nummer: 1217486-73-1