tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303164-1G OR303164-500MG
APOSOR303164-1GEA 6710 DKK
APOSOR303164-1G APOSOR303164-500MG
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607841
CAS-nummer: 939986-76-2