4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303163-1G OR303163-500MG
APOSOR303163-1GEA 4040 DKK
APOSOR303163-1G APOSOR303163-500MG
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025073
CAS-nummer: 158771-31-4