2-(4-Nitrophenyl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303154-1G OR303154-500MG
APOSOR303154-1GEA 2520 DKK
APOSOR303154-1G APOSOR303154-500MG
2-(4-Nitrophenyl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
2-(4-Nitrophenyl)-4H,5H,6H,7H-furo[3,2-c]pyridine
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689166
CAS-nummer: 1192968-13-0