6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR303148-1G OR303148-500MG
APOSOR303148-1GEA 4040 DKK
APOSOR303148-1G APOSOR303148-500MG
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₈BrNO
Smeltepunkt: 105…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689160
CAS-nummer: 1420537-63-8