5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-amine, 4-Amino-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR30303-1G
OR30303-250MG
APOSOR30303-1GEA
985
DKK
APOSOR30303-1G
APOSOR30303-250MG
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Kogepunkt: 131…133 °C (0,5 mm Hg) Smeltepunkt: 51…53 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02677726 CAS-nummer: 21169-65-3 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |