Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-(2,5-dimethylthiazol-4-yl)acetate
OR30301-1G OR30301-250MG
APOSOR30301-1GEA 763 DKK
APOSOR30301-1G APOSOR30301-250MG
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Molekylvægt: 185.243 g/mol
Kogepunkt: 66…68 °C (0.2 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02677686
CAS-nummer: 306937-37-1