1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302762-1G OR302762-250MG
APOSOR302762-1GEA 7790 DKK
APOSOR302762-1G APOSOR302762-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₇H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21643803
CAS-nummer: 1257294-05-5