Piperidine-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 1330 DKK
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Formel: C₆H₁₀N₂
Kogepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01321091
CAS-nummer: 7492-88-8