7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302625-100MG OR302625-250MG
APOSOR302625-100MGEA 898 DKK
APOSOR302625-100MG APOSOR302625-250MG
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₇H₆ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09265711
CAS-nummer: 957760-15-5