2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30258-1G OR30258-5G OR30258-10G
APOSOR30258-1GEA 164 DKK
APOSOR30258-1G APOSOR30258-5G APOSOR30258-10G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221462
CAS-nummer: 19102-07-9