tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302547-1G OR302547-250MG OR302547-5G
APOSOR302547-1GEA 2080 DKK
APOSOR302547-1G APOSOR302547-250MG APOSOR302547-5G
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₂
Smeltepunkt: 103…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663960
CAS-nummer: 180079-94-1