6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-(aminosulphonyl)pyridine, 2-Amino-5-sulphamoylpyridine
OR302537-1G OR302537-250MG
APOSOR302537-1GEA 2050 DKK
APOSOR302537-1G APOSOR302537-250MG
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Formel: C₅H₇N₃O₂S
Smeltepunkt: 175…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07440120
CAS-nummer: 57187-73-2