6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302536-1G OR302536-250MG
APOSOR302536-1GEA 5940 DKK
APOSOR302536-1G APOSOR302536-250MG
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Formel: C₇H₁₁N₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06307521
CAS-nummer: 627836-23-1