2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302510-1G OR302510-250MG
APOSOR302510-1GEA 1260 DKK
APOSOR302510-1G APOSOR302510-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Formel: C₇H₈N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144657
CAS-nummer: 6000-50-6