3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302416-1G OR302416-250MG
APOSOR302416-1GEA 7090 DKK
APOSOR302416-1G APOSOR302416-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine
Formel: C₇H₁₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14632032
CAS-nummer: 774511-83-0