2-Methoxyquinolin-6-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302387-1G OR302387-250MG
APOSOR302387-1GEA 8400 DKK
APOSOR302387-1G APOSOR302387-250MG
2-Methoxyquinolin-6-amine
2-Methoxyquinolin-6-amine
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12173233
CAS-nummer: 1153800-77-1