1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302386-1G OR302386-250MG OR302386-500MG
APOSOR302386-1GEA 2980 DKK
APOSOR302386-1G APOSOR302386-250MG APOSOR302386-500MG
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Formel: C₈H₁₃ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019346
CAS-nummer: 2890-61-1