5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR302363-1G
OR302363-5G
APOSOR302363-1GEA
709
DKK
APOSOR302363-1G
APOSOR302363-5G
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₆H₈N₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09814480 CAS-nummer: 33630-96-5 |