1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302320-1G OR302320-250MG
APOSOR302320-1GEA 8710 DKK
APOSOR302320-1G APOSOR302320-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one hydrochloride
Formel: C₇H₁₂N₂O·ClH
Molekylvægt: 176.644 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22581550
CAS-nummer: 1403766-91-5