Avanafil
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-[(3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-N-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidine-5-carboxamide, Avanfil, (S)-4-((3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-(2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)-N-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidine-5-carboxamide
OR302290-1G OR302290-5G
APOSOR302290-1GEA 480 DKK
APOSOR302290-1G APOSOR302290-5G
Avanafil
Avanafil
Formel: C₂₃H₂₆ClN₇O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11973638
CAS-nummer: 330784-47-9