4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302259-1G OR302259-250MG
APOSOR302259-1GEA 3490 DKK
APOSOR302259-1G APOSOR302259-250MG
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₆H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024050
CAS-nummer: 2540-30-9