Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302244-1G OR302244-100MG OR302244-250MG
APOSOR302244-1GEA 2160 DKK
APOSOR302244-1G APOSOR302244-100MG APOSOR302244-250MG
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26404011
CAS-nummer: 27124-44-3