2-Bromo-5-ethylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302216-1G OR302216-250MG OR302216-5G
APOSOR302216-1GEA 2040 DKK
APOSOR302216-1G APOSOR302216-250MG APOSOR302216-5G
2-Bromo-5-ethylpyridine
2-Bromo-5-ethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11869552
CAS-nummer: 19842-08-1