4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR302186-1G OR302186-5G
APOSOR302186-1GEA 1400 DKK
APOSOR302186-1G APOSOR302186-5G
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO
Smeltepunkt: 80…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063187
CAS-nummer: 1070879-27-4