7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR302185-1G OR302185-100MG OR302185-250MG
APOSOR302185-1GEA 5620 DKK
APOSOR302185-1G APOSOR302185-100MG APOSOR302185-250MG
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molekylvægt: 203.194 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11108759
CAS-nummer: 816449-02-2