Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR302160-1G OR302160-250MG
APOSOR302160-1GEA 2490 DKK
APOSOR302160-1G APOSOR302160-250MG
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11518957
CAS-nummer: 1092352-52-7