7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301500-1G OR301500-250MG
APOSOR301500-1GEA 1530 DKK
APOSOR301500-1G APOSOR301500-250MG
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22421803
CAS-nummer: 1417633-09-0