Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)anisole, Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dioate
OR3014-1G OR3014-5G OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA 218 DKK
APOSOR3014-1G APOSOR3014-5G APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Formel: C₁₄H₁₈O₅
Molekylvægt: 266.29 g/mol
Kogepunkt: 145…148 °C (1 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038965
CAS-nummer: 23197-67-3