5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301297-1G OR301297-250MG
APOSOR301297-1GEA 398 DKK
APOSOR301297-1G APOSOR301297-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17014994
CAS-nummer: 851607-27-7