4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301250-1G OR301250-5G
APOSOR301250-1GEA 535 DKK
APOSOR301250-1G APOSOR301250-5G
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₄H₂BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09701413
CAS-nummer: 88982-82-5