4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301213-1G OR301213-250MG
APOSOR301213-1GEA 5400 DKK
APOSOR301213-1G APOSOR301213-250MG
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline
Formel: C₈H₄ClN₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05717322
CAS-nummer: 59866-06-7