4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR301195-1G OR301195-250MG
APOSOR301195-1GEA 3480 DKK
APOSOR301195-1G APOSOR301195-250MG
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Formel: C₄H₂Cl₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14702755
CAS-nummer: 6297-80-9