2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Carboxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 3-Carboxy-2-methylquinoline
OR301188-100MG OR301188-1G
APOSOR301188-100MGEA 218 DKK
APOSOR301188-100MG APOSOR301188-1G
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molekylvægt: 187.195 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00510998
CAS-nummer: 635-79-0