2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301186-1G OR301186-5G
APOSOR301186-1GEA 818 DKK
APOSOR301186-1G APOSOR301186-5G
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Formel: C₅H₁₃NO
Kogepunkt: 162 °C
Massefylde: 0,878 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12184529
CAS-nummer: 27646-80-6