(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR301184-1G OR301184-5G
APOSOR301184-1GEA 610 DKK
APOSOR301184-1G APOSOR301184-5G
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
(2-Chloroethoxy)acetic acid
Formel: C₄H₇ClO₃
Kogepunkt: 130 °C (3,5 mm Hg)
Smeltepunkt: 26…33 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17014832
CAS-nummer: 14869-41-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II