Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR301136-1G OR301136-5G OR301136-10G
APOSOR301136-1GEA 197 DKK
APOSOR301136-1G APOSOR301136-5G APOSOR301136-10G
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₂
Massefylde: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844437
CAS-nummer: 106896-48-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III