Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopentyl)acetate, Ethyl (2-oxocyclopent-1-yl)glyoxylate, Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopent-1-yl)ethanoate
OR301038-1G OR301038-5G
APOSOR301038-1GEA 1010 DKK
APOSOR301038-1G APOSOR301038-5G
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Formel: C₉H₁₂O₄
Molekylvægt: 184.189 g/mol
Kogepunkt: 129…130 °C (7 mm Hg)
Smeltepunkt: 26…31 °C
Massefylde: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019311
CAS-nummer: 39163-39-8