Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-nitro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-3-nitrotoluene, 2-(Methoxycarbonyl)-3-methylnitrobenzene
OR301028-5G OR301028-1G
APOSOR301028-5GEA 480 DKK
APOSOR301028-5G APOSOR301028-1G
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
Smeltepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042453
CAS-nummer: 61940-22-5