1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300899-1G OR300899-5G OR300899-250MG
APOSOR300899-1GEA 295 DKK
APOSOR300899-1G APOSOR300899-5G APOSOR300899-250MG
1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
Formel: C₃H₉N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00152443
CAS-nummer: 22583-29-5