3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300895-1G OR300895-5G
APOSOR300895-1GEA 2190 DKK
APOSOR300895-1G APOSOR300895-5G
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₈N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28122844
CAS-nummer: 1672675-20-5