Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300794-1G OR300794-250MG OR300794-500MG OR300794-2.5G OR300794-5G
APOSOR300794-1GEA 2950 DKK
APOSOR300794-1G APOSOR300794-250MG APOSOR300794-500MG APOSOR300794-2.5G APOSOR300794-5G
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17011809
CAS-nummer: 34943-06-1