4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300768-1G OR300768-5G
APOSOR300768-1GEA 976 DKK
APOSOR300768-1G APOSOR300768-5G
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride
Formel: C₂Cl₂NS₂·Cl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426194
CAS-nummer: 75318-43-3