Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300551-1G
OR300551-100MG
OR300551-250MG
OR300551-500MG
OR300551-2.5G
APOSOR300551-1GEA
2070
DKK
APOSOR300551-1G
APOSOR300551-100MG
APOSOR300551-250MG
APOSOR300551-500MG
APOSOR300551-2.5G
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Formel:
C₁₂H₂₁NO₆ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD24369713 CAS-nummer: 194924-94-2 |