2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300509-10G OR300509-1G OR300509-5G
APOSOR300509-10GEA 0 DKK
APOSOR300509-10G APOSOR300509-1G APOSOR300509-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₃ClN₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052434
CAS-nummer: 1330171-75-9