Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300500-1G OR300500-250MG OR300500-500MG
APOSOR300500-1GEA 3830 DKK
APOSOR300500-1G APOSOR300500-250MG APOSOR300500-500MG
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00185013
CAS-nummer: 30727-21-0