7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR300408-1G OR300408-250MG
APOSOR300408-1GEA 2570 DKK
APOSOR300408-1G APOSOR300408-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₃ClIN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18633053
CAS-nummer: 1268521-18-1