3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR300406-1G OR300406-250MG
APOSOR300406-1GEA 2730 DKK
APOSOR300406-1G APOSOR300406-250MG
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₃Br₂N₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22380429
CAS-nummer: 1357946-34-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III